Documenti
8.41034
Sigma-Aldrich
Aminoacetonitrile sulfate
for synthesis
Sinonimo/i:
Aminoacetonitrile sulfate, Glycinonitrile sulphate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H10N4O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.21
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
226-772-0
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (acidimetric)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
118-122 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/2C2H4N2.H2O4S/c2*3-1-2-4;1-5(2,3)4/h2*1,3H2;(H2,1,2,3,4)
NQHWLBZZBSYIPI-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3