Documenti fondamentali
8.41019
Sigma-Aldrich
4-Vinylbenzoic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Vinylbenzoic acid, Styrene-4-carboxylic acid
Scegli un formato
1 G
CHF 114.00
CHF 114.00
Spedizione prevista il15 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 114.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
214-053-4
NACRES:
NA.22
CHF 114.00
Spedizione prevista il15 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (acidimetric)
Stato
powder
Densità
1.30 g/cm3 at 20 °C
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(cc1)C=C
InChI
1S/C9H8O2/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h2-6H,1H2,(H,10,11)
IRQWEODKXLDORP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3