Documenti fondamentali
8.40099
Sigma-Aldrich
n-Butyl isocyanate
Sinonimo/i:
Isocyanic acid butyl ester
Scegli un formato
25 ML
CHF 154.00
250 ML
CHF 167.00
CHF 154.00
Spedizione prevista il06 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
CHF 154.00
250 ML
CHF 167.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.22
CHF 154.00
Spedizione prevista il06 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
23 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
425 °C
Potenza
360 mg/kg LD50, oral (rat)
Limite di esplosione
1.3-10 % (v/v)
P. ebollizione
116 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-75 °C
Temp. transizione
flash point 19 °C
Densità
0.89 g/cm3 at 20 °C
Descrizione generale
for synthesis
Applicazioni
n-Butyl isocyanate for synthesis. CAS 111-36-4, molar mass 99.13 g/mol.
Stoccaggio e stabilità
Store below +30°C.
Risultati analitici
Assay (GC, area%):≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C):0.887 - 0.890
Appearance of substance (visual):clear to light turbid
Identity (IR):passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup