Documenti fondamentali
8.40080
Sigma-Aldrich
Piperonylbutoxide
for synthesis
Sinonimo/i:
Piperonylbutoxide, α-(2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy)-4,5-methylenedioxy-2-propyltoluene, 5-((2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy)methyl)-6-propyl-1,3-benzodioxole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H30O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
338.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
Numero indice EU:
200-076-7
Tensione di vapore
0.02 hPa ( 60 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥90.0% (GC)
Stato
liquid
Potenza
>7000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. ebollizione
180 °C/1.3 hPa
Temp. transizione
flash point 212 °C
Solubilità
0.01 g/L
Densità
1.06 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C19H30O5/c1-3-5-7-20-8-9-21-10-11-22-14-17-13-19-18(23-15-24-19)12-16(17)6-4-2/h12-13H,3-11,14-15H2,1-2H3
FIPWRIJSWJWJAI-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.050 - 1.060
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
339.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
171 °C - closed cup