Documenti fondamentali
8.22197
Sigma-Aldrich
Lithium tetrahydroborate
for synthesis
Sinonimo/i:
Lithium tetrahydroborate, Lithium boron hydride, Lithium boranate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
H4BLi
Numero CAS:
Peso molecolare:
21.78
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352306
Numero indice EU:
241-021-7
Livello qualitativo
Limite di esplosione
4.00-75.60 % (v/v)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Punto di fusione
280 °C (decomposition)
Solubilità
209 g/L
Densità
0.666 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
300 kg/m3
Risultati analitici
Assay (hypochlorite): ≥ 93.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK 2