Documenti
8.22051
Sigma-Aldrich
1-Eicosanol
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Eicosanol, Arachyl alcohol
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)19OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
298.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
211-119-4
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (GC)
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
245 °C
kinematic viscosity
8 cSt(80 °C)
Punto di fusione
65 °C
Temp. transizione
flash point 195 °C
Densità
0.911 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C20H42O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21/h21H,2-20H2,1H3
BTFJIXJJCSYFAL-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 62 °C
Melting range (upper value): ≤ 65 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
381.2 °F - open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
194 °C - open cup