Documenti
8.22033
Sigma-Aldrich
Dimetilammina
(40% aqueous solution) for synthesis
Sinonimo/i:
Dimethylamine solution
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2NH
Numero CAS:
Peso molecolare:
45.08
Beilstein:
605257
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
263 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
415 °C
Potenza
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
3900 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite di esplosione
2.6-12.3 % (v/v)
pH
14 ( in H2O)
Punto di fusione
-38 °C
Temp. transizione
flash point -18.5 °C
Densità
0.89 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CNC
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Interaction with Oxalic Acid: Discusses the atmospheric implications of the interaction between oxalic acid and dimethylamine, highlighting the formation of complexes and proton transfer events (Chen et al., 2017).
  • Hydroaminoalkylation Reactions: Describes the application of dimethylamine as a substrate in catalytic hydroaminoalkylation reactions, providing a pathway for the synthesis of complex organic compounds (Bielefeld and Doye, 2017).
Risultati analitici
Assay (acidimetric): 39.0 - 41.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.890 - 0.900
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-1.3 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-18.5 °C