Documenti
8.21959
Sigma-Aldrich
Benzenesulfonamide
for synthesis
Sinonimo/i:
Benzenesulfonamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7NO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
Numero indice EU:
202-637-1
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Potenza
991 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
149-152 °C
Temp. transizione
flash point 250 °C
Solubilità
4.3 g/L
Densità bulk
700 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H7NO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,7,8,9)
KHBQMWCZKVMBLN-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 150 °C
Melting range (upper value): ≤ 155 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3