Documenti
8.21934
Sigma-Aldrich
2-Ethylanthraquinone
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Ethylanthraquinone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
201-535-4
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<1 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
flakes
Temp. autoaccensione
485 °C
Potenza
>6400 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
108.8 °C
Solubilità
0.00025 g/L
Densità
1.27 g/cm3 at 21 °C
Densità bulk
650 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C16H12O2/c1-2-10-7-8-13-14(9-10)16(18)12-6-4-3-5-11(12)15(13)17/h3-9H,2H2,1H3
SJEBAWHUJDUKQK-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 107 °C
Melting range (upper value): ≤ 110 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1