Documenti
8.21723
Sigma-Aldrich
1-Chloroanthraquinone
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Chloroanthraquinone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H7ClO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
201-421-4
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Potenza
15100 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
158-161 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C14H7ClO2/c15-11-7-3-6-10-12(11)14(17)9-5-2-1-4-8(9)13(10)16/h1-7H
BOCJQSFSGAZAPQ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 158 °C
Melting range (upper value): ≤ 161 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3