Documenti fondamentali
8.21243
Sigma-Aldrich
4′-Methylacetophenone
for synthesis
Sinonimo/i:
4′-Methylacetophenone, Methyl p-tolyl ketone
Scegli un formato
250 ML
CHF 62.00
1 L
CHF 151.00
CHF 62.00
Spedizione prevista il20 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
CHF 62.00
1 L
CHF 151.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H10O
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
204-514-8
NACRES:
NA.22
CHF 62.00
Spedizione prevista il20 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
0.52 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Stato
liquid
Potenza
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.00 % (v/v)
Temp. transizione
flash point 93 °C
Densità
1.00 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O=C(C)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C9H10O/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10/h3-6H,1-2H3
GNKZMNRKLCTJAY-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.004 - 1.005
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup