Documenti fondamentali
8.21202
Sigma-Aldrich
Tris(2-ethylhexyl) phosphate
for synthesis
Sinonimo/i:
Tris(2-ethylhexyl) phosphate, Phosphoric acid tris(2-ethylhexyl ester)
Scegli un formato
100 ML
CHF 36.90
1 L
CHF 87.80
CHF 36.90
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 36.90
1 L
CHF 87.80
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O]3PO
Numero CAS:
Peso molecolare:
434.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
201-116-6
NACRES:
NA.22
CHF 36.90
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
<0.01 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
370 °C
Potenza
37000 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7 (20 °C in H2O)
P. ebollizione
210 °C/5 hPa (decomposes)
Punto di fusione
<-70 °C
Temp. transizione
flash point 170 °C
Solubilità
<0.001 g/L
Densità
0.92 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[P](=O)(OCC(CCCC)CC)(OCC(CCCC)CC)OCC(CCCC)CC
InChI
1S/C24H51O4P/c1-7-13-16-22(10-4)19-26-29(25,27-20-23(11-5)17-14-8-2)28-21-24(12-6)18-15-9-3/h22-24H,7-21H2,1-6H3
GTVWRXDRKAHEAD-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.923 - 0.924
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
338.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
170 °C