Vai a
8.20982
N-Phenylbenzylamine
for synthesis
Sinonimo/i:
N-Phenylbenzylamine, N-Benzylaniline
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H13N
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.25
EC Index Number:
203-100-4
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
crystals
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
crystals
bp
306-307 °C/19 hPa
mp
33-36 °C
transition temp
flash point 113 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C13H13N/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H,11H2
InChI key
GTWJETSWSUWSEJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Color (visual): colourless to brown
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 33 °C
Melting range (upper value): ≤ 38 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)