Documenti fondamentali
8.20873
Sigma-Aldrich
Sodium phenolate trihydrate
for synthesis
Sinonimo/i:
Sodium phenolate trihydrate, Phenol sodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5NaO · 3H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
205-347-3
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Stato
crystals
Punto di fusione
56-61 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[O-]c1ccccc1.O.O.O
InChI
1S/C6H6O.Na.3H2O/c7-6-4-2-1-3-5-6;;;;/h1-5,7H;;3*1H2/q;+1;;;/p-1
QAJGUMORHHJFNJ-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Assay (HClO₄, calc. on anhydrous substance): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): 30.0 - 33.0 %
Melting range (lower value): ≥ 56 °C
Melting range (upper value): ≤ 61 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2