Documenti fondamentali
8.20872
Sigma-Aldrich
di-Sodium DL-malate
98-101% (perchloric acid titration)
Sinonimo/i:
di-Sodium DL-malate, DL-Malic acid disodium salt
Scegli un formato
25 G
CHF 70.20
100 G
CHF 209.00
CHF 70.20
Spedizione prevista il17 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 70.20
100 G
CHF 209.00
About This Item
Formula condensata:
NaOOCCH(OH)CH2COONa
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
211-627-6
NACRES:
NA.22
CHF 70.20
Spedizione prevista il17 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98-101% (perchloric acid titration)
Stato
powder
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C(O)CC(=O)[O-]
InChI
1S/C4H6O5.2Na/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;;/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9);;/q;2*+1/p-2
WPUMTJGUQUYPIV-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
for synthesis
Risultati analitici
Assay (perchloric acid titration): 98 - 101 %
Identity (NMR-spectrum): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3