Documenti fondamentali
8.20763
Sigma-Aldrich
Mercaptosuccinic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
Mercaptosuccinic acid
Scegli un formato
100 G
CHF 74.90
5 KG
CHF 1’400.00
CHF 74.90
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 74.90
5 KG
CHF 1’400.00
About This Item
Formula condensata:
HOOCCH2CH(SH)COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
200-736-4
NACRES:
NA.22
CHF 74.90
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
solid
Punto di fusione
150-153 °C
Solubilità
500 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
SC(CC(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C4H6O4S/c5-3(6)1-2(9)4(7)8/h2,9H,1H2,(H,5,6)(H,7,8)
NJRXVEJTAYWCQJ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 151 °C
Melting range (upper value): ≤ 154 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3