Documenti
8.20526
Sigma-Aldrich
meso-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol
for synthesis
Sinonimo/i:
meso-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, meso-Hydrobenzoin, meso-1,2-Diphenylethylene glycol
About This Item
Formula condensata:
HOCH(C6H5)CH(C6H5)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
207-758-3
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
139 °C
Solubilità
slightly soluble 2.5 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C14H14O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-16H
IHPDTPWNFBQHEB-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 133 °C
Melting range (upper value): ≤ 137 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3