Documenti
8.20509
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylurea
for synthesis
Sinonimo/i:
N,N-Dimethylurea, 1,1-Dimethylurea
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2NCONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
Numero indice EU:
209-957-0
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Punto di fusione
178-183 °C (External MSDS)
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C3H8N2O/c1-5(2)3(4)6/h1-2H3,(H2,4,6)
YBBLOADPFWKNGS-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 98 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting range: 180 - 183 °C
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3