Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H2ClNaO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.48
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
223-498-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartigrade
synthesis grade
Quality Segment
form
powder
potency
95 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
4.5-9.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
transition temp
flash point 270 °C
bulk density
850 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].ClCC(=O)[O-]
InChI
1S/C2H3ClO2.Na/c3-1-2(4)5;/h1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
FDRCDNZGSXJAFP-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium chloroacetate
Parola di avvertenza
Danger
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Che succede?
WGK 3
Codici di pericolo
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Punto di infiammabilità (°F)
518.0 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
270 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?