8.20251
Butyl phosphate
(mixture of mono and di esters) for synthesis
Sinonimo/i:
Dibutyl phosphate, Phosphoric acid butyl ester
Livello qualitativo
P. eboll.
>145 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point >108.5 °C
Densità
1.13 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
227.3 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 108.5 °C