Documenti fondamentali
8.20230
Sigma-Aldrich
3-Butyne-2-ol
(55% solution in water) for synthesis
Sinonimo/i:
1-Butyn-3-ol
Scegli un formato
100 ML
CHF 30.60
500 ML
CHF 111.00
CHF 30.60
Spedizione prevista il20 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 30.60
500 ML
CHF 111.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352104
NACRES:
NA.22
CHF 30.60
Spedizione prevista il20 maggio 2025
Tensione di vapore
30 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Temp. autoaccensione
340 °C
Potenza
57 mg/kg LD50, oral (Rat)
50-200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
5-46 % (v/v)
pH
4-6 ( in H2O, ready-to-use solution)
P. ebollizione
95-96 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-12 °C
Temp. transizione
flash point 44 °C
Densità
0.95 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Risultati analitici
Assay (iodometric): 50.0 - 55.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.950 - 0.955
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
111.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
44 °C