Documenti
8.20162
Sigma-Aldrich
4,4′-Bis(dimethylamino)thiobenzophenone
for synthesis
Sinonimo/i:
4,4′-Bis(dimethylamino)thiobenzophenone, N,N,N′,N′-Tetramethyl-4,4′-diaminothiobenzophenone, Michler thioketone
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)2NC6H4CSC6H4-4-[N(CH3)2]
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
214-962-6
Saggio
≥84.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
198-206 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C17H20N2S/c1-18(2)15-9-5-13(6-10-15)17(20)14-7-11-16(12-8-14)19(3)4/h5-12H,1-4H3
KFUJUTFTRXYQMG-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 84.0 % (a/a)
Identity (NMR-spectrum): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3