Documenti fondamentali
8.20155
Sigma-Aldrich
2-Biphenylylamine
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Biphenylylamine, 2-Aminodiphenyl, 2-Phenylaniline
Scegli un formato
10 G
CHF 47.30
50 G
CHF 160.00
CHF 47.30
Spedizione prevista il10 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 47.30
50 G
CHF 160.00
About This Item
Formula condensata:
C6H5C6H4-2-(NH2)
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
201-990-9
NACRES:
NA.22
CHF 47.30
Spedizione prevista il10 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
powder
Temp. autoaccensione
461 °C
Potenza
2340 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
298-300 °C
Punto di fusione
46-48 °C
Temp. transizione
flash point 153 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Nc1c(cccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11N/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
TWBPWBPGNQWFSJ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 46 °C
Melting range (upper value): ≤ 50 °C
p-Isomeres (GC, area%): ≤ 0.10 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
307.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
153 °C - closed cup