Documenti fondamentali
8.20103
Sigma-Aldrich
p-Anisidinium chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
p-Anisidinium chloride, p-Anisidinium chloride, 4-Methoxyanilinium chloride
Scegli un formato
50 G
CHF 84.20
CHF 84.20
Spedizione prevista il24 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
CHF 84.20
About This Item
Formula condensata:
4-(CH3O)C6H4NH3Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
243-657-0
NACRES:
NA.22
CHF 84.20
Spedizione prevista il24 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
solid
Punto di fusione
217-220 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Cl-].[N+H3]c1ccc(cc1)OC
InChI
1S/C7H9NO.ClH/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7;/h2-5H,8H2,1H3;1H
VQYJLACQFYZHCO-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 217 °C
Melting range (upper value): ≤ 220 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3