Documenti fondamentali
8.20064
Sigma-Aldrich
S-(2-Aminoethyl)thiouronium bromide hydrobromide
for synthesis
Sinonimo/i:
S-(2-Aminoethyl)thiouronium bromide hydrobromide, AET
Scegli un formato
10 G
CHF 62.10
CHF 62.10
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 62.10
About This Item
Formula condensata:
H2NCH2CH2SC(=NH)NH2 · 2HBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
200-257-0
NACRES:
NA.22
CHF 62.10
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
crystals
Punto di fusione
188-191 °C
Solubilità
50 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
S(CCN)C(=[N+H2])N.[Br-].Br
InChI
1S/C3H9N3S.2BrH/c4-1-2-7-3(5)6;;/h1-2,4H2,(H3,5,6);2*1H
XDVMCVGTDUKDHL-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 188 °C
Melting range (upper value): ≤ 191 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3