Documenti
8.19100
Sigma-Aldrich
2,2-Dichloropropionic acid sodium salt
for synthesis
Sinonimo/i:
2,2-Dichloropropionic acid sodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H3Cl2NaO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.95
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
204-828-5
Saggio
≥90.0% (GC)
Forma fisica
crystals
Potenza
3860 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
166.5 °C
Solubilità
450 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C3H4Cl2O2.Na/c1-3(4,5)2(6)7;/h1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
PDEFQWNXOUGDJR-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Assay (HClO₄): ≥ 90.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1