Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 73.30 |
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
3-(Cl),4-(F)C6H3NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.56
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
206-682-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
solid
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartivapor pressure
0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
potency
506 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
230 °C/1013 hPa
mp
42-45 °C
transition temp
flash point 114 °C
density
1.59 g/cm3
bulk density
1000 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Fc1c(cc(cc1)N)Cl
InChI
1S/C6H5ClFN/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8/h1-3H,9H2
InChI key
YSEMCVGMNUUNRK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 42 °C
Melting range (upper value): ≤ 45 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 42 °C
Melting range (upper value): ≤ 45 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Chloro-4-fluoroaniline
Parola di avvertenza
Danger
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Codici di pericolo
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?