Documenti fondamentali
8.18739
Sigma-Aldrich
3-Methylphenyl isothiocyanate
for synthesis
Sinonimo/i:
3-Methylphenyl isothiocyanate, 3-Tolyl isothiocyanate, Isothiocyanic acid 3-methylphenyl ester
About This Item
Formula condensata:
3-(CH3)C6H4NCS
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352118
Numero indice EU:
210-677-6
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
P. ebollizione
243 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 106 °C
Densità
1.10 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H7NS/c1-7-3-2-4-8(5-7)9-6-10/h2-5H,1H3
BDPQUWSFKCFOST-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.098 - 1.102
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
222.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
106 °C - closed cup