Merck
8.18705
Chloramine T trihydrate
for synthesis
Sinonimo/i:
Chloramine T trihydrate, Tosylchloramide sodium, N-Chloro-4-toluenesulfonamide sodium salt, Chlorine bleaching solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7ClNNaO2S · 3H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.69
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
204-854-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
solid
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
solid
potency
935 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8-10 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
150 g/L
bulk density
540‑680 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=NCl)(=O)([O-])c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C7H8ClNO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8/h2-5H,1H3,(H,9,10,11)/p-1
InChI key
VQWVWLDBJISZHX-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloramine T trihydrate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
377.6 °F - closed cup
flash_point_c
192 °C - closed cup