8.18567
(R)-(+)-1,2-Propylene oxide
for synthesis
Sinonimo/i:
(R)-(+)-1,2-Propylene oxide, (R)-(+)-1,2-Epoxypropane, (R)-(+)-Methyloxirane
About This Item
Tensione di vapore
588 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥98.0% (GC)
Temp. autoaccensione
430 °C (DIN 51794)
Potenza
380 mg/kg LD50, oral (Rat)
1243 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.9-37 % (v/v)
P. ebollizione
34-35 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-112 °C
Temp. transizione
flash point -37 °C
Densità
0.829 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-25°C
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m1/s1
GOOHAUXETOMSMM-GSVOUGTGSA-N
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.829 - 0.832
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): +13.0 - +15.0 °
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C - Pensky-Martens closed cup