Documenti fondamentali
8.18055
Sigma-Aldrich
Potassium osmate dihydrate
for synthesis
Sinonimo/i:
Potassium osmate dihydrate
Scegli un formato
1 G
CHF 130.00
CHF 130.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 130.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
K2O4Os · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
368.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
243-247-1
NACRES:
NA.22
CHF 130.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Stato
powder
Potenza
2694 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Os](=O)(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].O.O
InChI
1S/2K.2H2O.4O.Os/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
DGODWNOPHMXOTR-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay osmium (ICP): ≥ 98.0 %
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3