Documenti fondamentali
8.14906
Sigma-Aldrich
3-Allyloxy-2-hydroxypropane sulfonate sodium salt
for synthesis
Sinonimo/i:
3-Allyloxy-2-hydroxypropane sulfonate sodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11NaO5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
258-004-5
Tensione di vapore
23 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Potenza
18800 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6-9 (20 °C, 111 g/L in H2O)
Punto di fusione
9 °C
Temp. transizione
flash point >100 °C
Densità
1.17 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H12O5S.Na/c1-2-3-11-4-6(7)5-12(8,9)10;/h2,6-7H,1,3-5H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
CJGJYOBXQLCLRG-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Assay (ionoc exchange): 38.0 - 42.0 %
Pittogrammi
CorrosionHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1