Documenti fondamentali
8.14651
Sigma-Aldrich
Tetramethyl orthosilicate
for synthesis
Sinonimo/i:
Tetramethyl orthosilicate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H12O4Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
211-656-4
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Tensione di vapore
18 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
245 °C
Potenza
17510 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
0.88-23.8 % (v/v)
P. ebollizione
122 °C/1013 hPa
Punto di fusione
3 °C
Temp. transizione
flash point 26 °C
Densità
1.03 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Si](OC)(OC)(OC)OC
InChI
1S/C4H12O4Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h1-4H3
LFQCEHFDDXELDD-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.030 - 1.035
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
78.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
26 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2