Documenti fondamentali
8.14513
Sigma-Aldrich
3-Chloro-1-methoxy-2-propanol
for synthesis
Sinonimo/i:
3-Chloro-1-methoxy-2-propanol
Scegli un formato
25 ML
CHF 64.90
CHF 64.90
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
CHF 64.90
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H9ClO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
223-982-4
NACRES:
NA.22
CHF 64.90
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
liquid
Potenza
340 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.6 (50 g/L in H2O)
Temp. transizione
flash point 72 °C
Densità
1.16 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
ClCC(O)COC
InChI
1S/C4H9ClO2/c1-7-3-4(6)2-5/h4,6H,2-3H2,1H3
FOLYKNXDLNPWGC-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.162 - 1.165
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72 °C - closed cup