Documenti fondamentali
8.14388
Sigma-Aldrich
(1S)-(-)-3-Oxocamphorsulfonylimine
for synthesis
Sinonimo/i:
(1S)-(-)-3-Oxocamphorsulfonylimine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.28
Codice UNSPSC:
12352115
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Punto di fusione
195-198 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
for synthesis
Applicazioni
(1S)-(-)-3-Oxocamphorsulfonylimine for synthesis. CAS 119106-38-6, molar mass 227.28 g/mol.
Risultati analitici
Assay (of S)≥ 98.0 %Melting range (lower value)≥ 195 °CMelting range (upper value)≤ 198 °CSpec. rotation [α²0/D (c=2 in aceton)-192.0 - -190.0 °Identity (IR)passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3