Documenti fondamentali
8.14156
Sigma-Aldrich
(-)-2,3-O-Benzylidene-L-threitol
for synthesis
Sinonimo/i:
(-)-2,3-O-Benzylidene-L-threitol, (R)-(-)-2-Phenyl-1,3-dioxolane-4,5-dimethanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H14O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.23
Codice UNSPSC:
12352104
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Punto di fusione
65-68 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C11H14O4/c12-6-9-10(7-13)15-11(14-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-13H,6-7H2/t9-,10-/m1/s1
AEJRVTSEJAYBNR-NXEZZACHSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 65 °C
Melting range (upper value): ≤ 68 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in methanol): -11.0 - -9.0 °
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3