Documenti
8.14079
Sigma-Aldrich
Iodotrimethylsilane
(stabilised) for synthesis
Sinonimo/i:
Iodotrimethylsilane, Trimethyliodosilane, Trimethylsilyl iodide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.1
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
240-171-0
Livello qualitativo
Temp. transizione
flash point -31 °C
Densità
1.47 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C3H9ISi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
CSRZQMIRAZTJOY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
(stabilised) for synthesis
Applicazioni
Iodotrimethylsilane (stabilised) for synthesis. CAS 16029-98-4, EC Number 240-171-0, chemical formula (CH₃)₃SiI.
Risultati analitici
Assay (argentometric)≥ 95.0 %Identity (IR)passes test
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-23.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-31 °C - closed cup