Documenti
8.14029
Sigma-Aldrich
(4-Pyridylthio)acetic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
(4-Pyridylthio)acetic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7NO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.20
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
233-765-6
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (acidimetric)
Temp. autoaccensione
305 °C
Punto di fusione
255-258 °C (decomposes)
Densità bulk
340‑390 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H7NO2S/c9-7(10)5-11-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H,5H2,(H,9,10)/p-1
PGUPJAPHYIEKLT-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3