Documenti
8.11731
Sigma-Aldrich
Crown ether/Dibenzo-18-crown-6
for synthesis
Sinonimo/i:
Crown ether/Dibenzo-18-crown-6, Dibenzo-18-crown-6, 1,4,7,14,17,20-Hexaoxa[7.7]orthocyclophane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H24O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
360.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
238-041-3
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
powder
Potenza
2600 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
158-161 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C20H24O6/c1-2-6-18-17(5-1)23-13-9-21-11-15-25-19-7-3-4-8-20(19)26-16-12-22-10-14-24-18/h1-8H,9-16H2
YSSSPARMOAYJTE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Crown ether/Dibenzo-18-crown-6 for synthesis. CAS 14187-32-7, molar mass 360.41 g/mol.
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 158 °C
Melting range (upper value): ≤ 163 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
18-Crown-6 suitable for ion chromatography, ≥99.0% (GC)
Supelco
80833
18-Crown-6
18-Crown-6 99%
Sigma-Aldrich
186651
18-Crown-6
15-Crown-5 98%
Sigma-Aldrich
188832
15-Crown-5