Documenti fondamentali
8.10595
Sigma-Aldrich
Sodium 2-mercaptoethanesulfonate
for synthesis
Sinonimo/i:
Sodium 2-mercaptoethanesulfonate, 2-Mercaptoethanesulfonic acid sodium salt
Scegli un formato
10 G
CHF 118.00
10 KG
CHF 32’860.00
CHF 118.00
Spedizione prevista il23 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 118.00
10 KG
CHF 32’860.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H5NaO3S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
243-285-9
NACRES:
NA.22
CHF 118.00
Spedizione prevista il23 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
powder
Potenza
4440 mg/kg LD50, oral (Rat)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCS
InChI
1S/C2H6O3S2.Na/c3-7(4,5)2-1-6;/h6H,1-2H2,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
XOGTZOOQQBDUSI-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Assay (iodometric): ≥ 96.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2