Merck
8.10261
Diisoamyl ether
(stabilized) for synthesis
Sinonimo/i:
Diisoamyl ether, Diisopentyl ether, Isoamyl ether
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H22O
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.28
EC Index Number:
208-857-4
UNSPSC Code:
12352112
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor pressure
2.5 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
bp
172-173 °C/1013 hPa
mp
<-75 °C
transition temp
flash point 46 °C
density
0.78 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C10H22O/c1-9(2)5-7-11-8-6-10(3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3
InChI key
AQZGPSLYZOOYQP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.775 - 0.777
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.02 %
Identity (IR): passes test
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
46 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)