Documenti fondamentali
8.07521
Sigma-Aldrich
Propylbenzene
Sinonimo/i:
1-Phenylpropane
About This Item
Codice UNSPSC:
41116105
Stato
liquid
Livello qualitativo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
42.0 °C - closed cup