Vai a
8.04324
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane
for synthesis
Sinonimo/i:
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane, Bis(trimethylsilyl)amine, HMDS
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 26.20
250 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 77.80
1 L
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 193.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H19NSi2
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.39
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
213-668-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
CHF 26.20
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor pressure
20 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
325 °C
potency
847 mg/kg LD50, oral (Rat), 550 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8-25.9 % (v/v)
kinematic viscosity
0.9 cSt(25 °C)
bp
126 °C/1013 mbar
mp
-82 °C
transition temp
flash point 15 °C
density
0.78 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si](N[Si](C)(C)C)(C)(C)C
InChI
1S/C6H19NSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h7H,1-6H3
InChI key
FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Handling and Safety Protocols of 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane: This article presents a comprehensive overview of the handling and safety protocols associated with 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane, emphasizing its applications in various industrial and pharmaceutical contexts. The study provides insights on its safe usage, particularly focusing on its role as a silylation agent in analytical chemistry and as a precursor in chemical vapor deposition processes (Toxicol Ind Health, 2019).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.774 - 0.775
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Parola di avvertenza
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
52.5 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
11.4 °C - closed cup
Codici di pericolo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)