Documenti fondamentali
8.03771
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylphenol
for synthesis
Sinonimo/i:
2,5-Dimethylphenol, 2,5-DMP, p-Xylenol
Scegli un formato
5 G
CHF 23.90
250 G
CHF 86.10
CHF 23.90
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 23.90
250 G
CHF 86.10
About This Item
Formula condensata:
2,5-(CH3)2C6H3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
202-461-5
NACRES:
NA.22
CHF 23.90
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Tensione di vapore
0.208 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Limite di esplosione
1.4 % (v/v)
Punto di fusione
75 °C
Temp. transizione
flash point 80-95 °C
Solubilità
slightly soluble 3.54 g/L
Densità
0.9 g/cm3 at 75 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Oc1c(ccc(c1)C)C
InChI
1S/C8H10O/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5,9H,1-2H3
NKTOLZVEWDHZMU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,5-Dimethylphenol for synthesis. CAS 95-87-4, chemical formula 2,5-(CH₃)₂C₆H₃OH.
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 73 °C
Melting range (upper value): ≤ 76 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3