8.03575
2,6-Diaminopyridine
for synthesis
Sinonimo/i:
2,6-Diaminopyridine
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
solid
pH
>7 ( in H2O)
P. eboll.
159 °C/13 hPa
Punto di fusione
115-118 °C
Temp. transizione
flash point 155 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C5H7N3/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H,(H4,6,7,8)
VHNQIURBCCNWDN-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Melting range (lower value): ≥ 117 °C
Melting range (upper value): ≤ 121 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
311.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
155 °C - closed cup