Documenti fondamentali
8.03544
Sigma-Aldrich
Dioctyltin oxide
for synthesis
Sinonimo/i:
Dioctyltin oxide, Dioctyloxostannane
Scegli un formato
25 G
CHF 45.90
100 G
CHF 141.00
CHF 45.90
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 45.90
100 G
CHF 141.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H34OSn
Numero CAS:
Peso molecolare:
361.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
212-791-1
NACRES:
NA.22
CHF 45.90
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
<0.01 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
powder
Temp. autoaccensione
>100 °C
Potenza
2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
230 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 70 °C
Densità bulk
700 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Sn](=O)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/2C8H17.O.Sn/c2*1-3-5-7-8-6-4-2;;/h2*1,3-8H2,2H3;;
LQRUPWUPINJLMU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (ex Sn): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C