Documenti fondamentali
8.03521
Sigma-Aldrich
Diallylamine
for synthesis
Sinonimo/i:
Diallylamine, N-2-Propenyl-2-propen-1-amine
Scegli un formato
250 ML
CHF 53.60
1 L
CHF 130.00
CHF 53.60
Spedizione prevista il20 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
CHF 53.60
1 L
CHF 130.00
About This Item
Formula condensata:
(CH2=CHCH2)2NH
Numero CAS:
Peso molecolare:
97.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
204-671-2
NACRES:
NA.22
CHF 53.60
Spedizione prevista il20 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
24.2 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
273 °C
Potenza
578 mg/kg LD50, oral (Rat)
>500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
0.93-14.2 % (v/v)
pH
11.5 (9.7 g/L in H2O)
P. ebollizione
111 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-88 °C
Temp. transizione
flash point 11 °C
Solubilità
86 g/L
Densità
0.79 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N(CC=C)CC=C
InChI
1S/C6H11N/c1-3-5-7-6-4-2/h3-4,7H,1-2,5-6H2
DYUWTXWIYMHBQS-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.787 - 0.792
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C