Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HO(CH2)12OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.33
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
227-133-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.5% (GC)
Form:
crystals
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥97.5% (GC)
form
crystals
autoignition temp.
300 °C
bp
324 °C/1013 hPa
mp
79 °C
transition temp
flash point 176 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C12H26O2/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14/h13-14H,1-12H2
InChI key
GHLKSLMMWAKNBM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 78 °C
Melting range (upper value): ≤ 82 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 78 °C
Melting range (upper value): ≤ 82 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,12-Dodecanediol
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
348.8 °F - closed cup
flash_point_c
176.00 °C - closed cup