Documenti
8.02898
Sigma-Aldrich
Diethyl carbonate
greener alternative
for synthesis
Sinonimo/i:
Diethyl carbonate, Carbonic acid diethyl ester
About This Item
Formula condensata:
CO(OC2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
203-311-1
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
11 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
445 °C
Potenza
>4900 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
1.4-11.0 % (v/v)
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
6.3 (1 g/L in H2O)
P. eboll.
126 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-43 °C
Temp. transizione
flash point 33 °C
Solubilità
insoluble 18.8 mg/L
Densità
0.97 g/cm3 at 20 °C
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
no temp limit
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3
OIFBSDVPJOWBCH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is used as a greener reagent. Click here for more information.
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.974 - 0.975
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
25 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Contenuto correlato
Green chemicals evaluation aligns with the 12 Principles of Green Chemistry, emphasizing resource efficiency and hazard reduction.