Documenti fondamentali
8.02661
Sigma-Aldrich
Cyclooctanol
for synthesis
Sinonimo/i:
Cyclooctanol
Scegli un formato
25 ML
CHF 45.70
CHF 45.70
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
CHF 45.70
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H16O
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
211-800-6
NACRES:
NA.22
CHF 45.70
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
0.1 hPa
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
300 °C
Potenza
735 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
209 °C/1013 hPa
Punto di fusione
15 °C
Temp. transizione
flash point 86 °C
Solubilità
5.4 g/L
Densità
0.97 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC1CCCCCCC1
InChI
1S/C8H16O/c9-8-6-4-2-1-3-5-7-8/h8-9H,1-7H2
FHADSMKORVFYOS-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.964 - 0.966
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C